4-Chlor-1-iod-2-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2613-5G HC-2613-1G
COBBHC-2613-5GEA 0 EUR
COBBHC-2613-5G COBBHC-2613-1G
4-Chlor-1-iod-2-nitrobenzol
4-Chlor-1-iod-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃ClINO₂
MDL: MFCD11226294
CAS-Nummer: 5446-05-9