1-(2-Chlorethoxy)-4-nitrobenzol
Lieferant: BIONET RESEARCH
MS-5009.1
MS-5009.10
MS-5009.5
MS-5009.500
BIOTMS-5009.1EA
0
EUR
BIOTMS-5009.1
BIOTMS-5009.10
BIOTMS-5009.5
BIOTMS-5009.500
1-(2-Chlorethoxy)-4-nitrobenzol
1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene
Formel:
C₈H₈ClNO₃ Molecular Weight: 201.6100 g/mol |
MDL:
MFCD00674505 CAS-Nummer: 3383-72-0 EINECS: 425-790-8 |