2-Chlorcyclohexanon 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
108960250 108961000 108960050
ACRO108960250EA 87.5 EUR
ACRO108960250 ACRO108961000 ACRO108960050
2-Chlorcyclohexanon 95% stabilisiert
2-Chlorcyclohexanon
Formel: C₆H₉ClO
Molecular Weight: 132.59 g/mol
Siedepunkt: 82…83 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 23 °C
Dichte: 1.16 g/cm³
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001626
CAS-Nummer: 822-87-7
EINECS: 212-505-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.2 % CaCO3/MgO (1:1)