2-Chlorcyclohexanon ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit Calciumcarbonat/Magnesiumoxid
A18613.09 A18613.18 A18613.30
A18613.09EA 50.4 EUR
A18613.09 A18613.18 A18613.30
2-Chlorcyclohexanon ≥97% stabilisiert
2-Chlorcyclohexanon
Stabilized with calcium carbonate/magnesium oxide
Purity: 97% CAS No.: 822-87-7 Molecular Formula: C6H9ClO Formula Weight: 132.59 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 82°(180°F) Refractive Index: 1.4840 Melting Point: 22-24° Boiling Point: 82-83°/10mm Beilstein Reference: 774100 MDL No.: MFCD00001626
Formel: C₆H₉ClO
Molecular Weight: 132.59 g/mol
Siedepunkt: 82…83 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 22…24 °C
Dichte: 1.161
Flammpunkt: 82 °C (180 °F)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00001626
CAS-Nummer: 822-87-7
EINECS: 212-505-5
UN: 3335
ADR: 9