2,7-Dichlor-8-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1308-1G PY-1308-5G
COBBPY-1308-1GEA 204 EUR
COBBPY-1308-1G COBBPY-1308-5G
2,7-Dichlor-8-methylchinolin
2,7-Dichloro-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
MDL: MFCD15143625
CAS-Nummer: 1215205-97-2