2-Chlor-6-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1305-5G PY-1305-1G PY-1305-25G
COBBPY-1305-5GEA 376 EUR
COBBPY-1305-5G COBBPY-1305-1G COBBPY-1305-25G
2-Chlor-6-methylchinolin
2-Chloro-6-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Molecular Weight: 177,6302 g/mol
MDL: MFCD00462389
CAS-Nummer: 4295-11-8