2-Chlor-8-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1283-5G
PY-1283-1G
PY-1283-250M
COBBPY-1283-5GEA
614
EUR
COBBPY-1283-5G
COBBPY-1283-1G
COBBPY-1283-250M
2-Chlor-8-methylchinolin
2-Chloro-8-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClN Molecular Weight: 177,6300 g/mol |
MDL:
MFCD11108682 CAS-Nummer: 4225-85-8 |