4,6-Dichlor-2-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2148-1G HC-2148-5G
COBBHC-2148-1GEA 254 EUR
COBBHC-2148-1G COBBHC-2148-5G
4,6-Dichlor-2-methylchinolin
4,6-Dichloro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
MDL: MFCD00272372
CAS-Nummer: 53342-53-3