4,7-Dichlor-8-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6484-5G HC-6484-1G
COBBHC-6484-5GEA 451 EUR
COBBHC-6484-5G COBBHC-6484-1G
4,7-Dichlor-8-methylchinolin
4,7-Dichloro-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
Molecular Weight: 212,800 g/mol
MDL: MFCD02684150
CAS-Nummer: 643039-79-6