4-Chlor-6-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2757-5G HC-2757-1G HC-2757-250M
COBBHC-2757-5GEA 735 EUR
COBBHC-2757-5G COBBHC-2757-1G COBBHC-2757-250M
4-Chlor-6-methylchinolin
4-Chloro-6-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Molecular Weight: 177,63 g/mol
MDL: MFCD02684204
CAS-Nummer: 18436-71-0