4-Chlor-8-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2762-5G HC-2762-1G
COBBHC-2762-5GEA 510 EUR
COBBHC-2762-5G COBBHC-2762-1G
4-Chlor-8-methylchinolin
4-Chloro-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Molecular Weight: 177,63 g/mol
MDL: MFCD00272330
CAS-Nummer: 18436-73-2