5-Chlor-8-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2710-5G
HC-2710-1G
COBBHC-2710-5GEA
873
EUR
COBBHC-2710-5G
COBBHC-2710-1G
5-Chlor-8-methylchinolin
5-Chloro-8-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClN Molecular Weight: 177.63 g/mol |
MDL:
MFCD00463515 CAS-Nummer: 78941-95-4 |