Dioctylphenylphosphonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A13468.06 A13468.14 A13468.22
A13468.06EA 40.7 EUR
A13468.06 A13468.14 A13468.22
Dioctylphenylphosphonat ≥97%
Dioctylphenylphosphonat
Purity: 97% CAS No.: 1754-47-8 Molecular Formula: C22H39O3P Formula Weight: 382.53 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4795 Boiling Point: 219-220°/0.7mm Beilstein Reference: 2948496 MDL No.: MFCD00009561
Formel: C₂₂H₃₉O₃P
Siedepunkt: 219…220 °C (0,7 mmHg)
Dichte: 0,932
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009561
CAS-Nummer: 1754-47-8
EINECS: 217-142-6