2,2-Diphenylacetamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L08485.06 L08485.14
L08485.06EA 69.2 EUR
L08485.06 L08485.14
2,2-Diphenylacetamid ≥98%
2,2-Diphenylacetamid
Purity: 98% CAS No.: 4695-13-0 Molecular Formula: C14H13NO Formula Weight: 211.26 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 1871583 Merck Reference: 14,3316 MDL No.: MFCD00025496
Formel: C₁₄H₁₃NO
Schmelzpunkt: 164…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025496
CAS-Nummer: 4695-13-0
Merck Index: 14,3316