4-Chlor-2-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Methoxy-4-chloropyridine
PY-7945-1G PY-7945-5G
COBBPY-7945-1GEA 63.4 EUR
COBBPY-7945-1G COBBPY-7945-5G
4-Chlor-2-methoxypyridin
4-Chloro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO
Molecular Weight: 143.5709 g/mol
MDL: MFCD06738656
CAS-Nummer: 72141-44-7