(Aminomethyl)phosphonsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (Aminomethyl)phosphonic Acid, AMPA
291640010 291642500 291640050
ACRO291640010EA 136 EUR
ACRO291640010 ACRO291642500 ACRO291640050
(Aminomethyl)phosphonsäure 99%
(Aminomethyl)phosphonic acid
Formel: CH₆NO₃P
Schmelzpunkt: >300 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008105
CAS-Nummer: 1066-51-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %