(Aminomethyl)phosphonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (Aminomethyl)phosphonic Acid, AMPA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
324817-1G 324817-250MG
SIAL324817-1GEA 170 EUR
SIAL324817-1G SIAL324817-250MG
(Aminomethyl)phosphonsäure, Sigma-Aldrich®
(Aminomethyl)phosphonic acid
Formel: CH₆NO₃P
MDL: MFCD00008105
CAS-Nummer: 1066-51-9