2,4-Dichlor-5-methoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
679089-10G 679089-1G
SIAL679089-10GEA 121 EUR
SIAL679089-10G SIAL679089-1G
2,4-Dichlor-5-methoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
Molecular Weight: 179,00 g/mol
MDL: MFCD02685670
CAS-Nummer: 19646-07-2