N,N-Dimethylcarbamoylchlorid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dimethylcarbamyl chloride
L03415.14
L03415.22
L03415.14EA
21.3
EUR
L03415.14
L03415.22
N,N-Dimethylcarbamoylchlorid 96%
N,N-Dimethylcarbamoylchlorid
Purity: 96%
CAS No.: 79-44-7
Molecular Formula: C3H6ClNO
Formula Weight: 107.54
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Unpleasant
Melting Point: -33°
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 878197
UN No.: 2262
MDL No.: MFCD00000635
Formel:
C₃H₆ClNO Siedepunkt: 167…168 °C Schmelzpunkt: –33 °C Dichte: 1,171 Flammpunkt: 68 °C (154 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000635 CAS-Nummer: 79-44-7 EINECS: 201-208-6 UN: 2262 ADR: 8,II |