Ethosuximid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Ethyl-2-methylsuccinimide, 3-Ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E7138-5G
E7138-100G
SIALE7138-5GEA
72.4
EUR
SIALE7138-5G
SIALE7138-100G
Ethosuximid, Sigma-Aldrich®
Ethosuximid
Formel:
C₇H₁₁NO₂ Molecular Weight: 141.17 g/mol |
MDL:
MFCD00072123 CAS-Nummer: 77-67-8 EINECS: 201-048-7 |