5-Brom-2'-deoxyuridin (Broxuridin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B5002-100G
B5002-100MG
B5002-1G
B5002-250MG
B5002-500MG
B5002-5G
SIALB5002-100GEA
9790
EUR
SIALB5002-100G
SIALB5002-100MG
SIALB5002-1G
SIALB5002-250MG
SIALB5002-500MG
SIALB5002-5G
5-Brom-2'-deoxyuridin (Broxuridin), Sigma-Aldrich®
5-Brom-2'-deoxyuridin (Broxuridin)
Formel:
C₉H₁₁BrN₂O₅ Molecular Weight: 307,10 g/mol |
MDL:
MFCD00006529 CAS-Nummer: 59-14-3 EINECS: 200-415-9 |