3,3'-Bis(trifluormethyl)benzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
009042-1G 009042-5G
FLUO009042-1GEA 130 EUR
FLUO009042-1G FLUO009042-5G
3,3'-Bis(trifluormethyl)benzhydrol
3,3'-Bis(trifluormethyl)benzhydrol
Formel: C₁₅H₁₀F₆O
MDL: MFCD00039228
CAS-Nummer: 1598-89-6