2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadien zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(Buta-1,3-dien-2-yloxy)trimethylsilane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14551.0010
8.14551.0050
8.14551.0010EA
70.3
EUR
8.14551.0010
8.14551.0050
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadien zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadien
Formel:
C₇H₁₄OSi Molecular Weight: 142.27 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009852 CAS-Nummer: 38053-91-7 UN: 1993 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 142.27 g/mol |
Boiling Point | 124 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 12 °C |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 350 °C |