Diethyl(bromdifluormethyl)phosphonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L16715.03 L16715.06 L16715.14
L16715.03EA 34.4 EUR
L16715.03 L16715.06 L16715.14
Diethyl(bromdifluormethyl)phosphonat ≥97%
Diethyl(bromdifluormethyl)phosphonat
Purity: 97% CAS No.: 65094-22-6 Molecular Formula: C5H10BrF2O3P Formula Weight: 267.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4160 Boiling Point: 99-102°/16mm Beilstein Reference: 1944045 MDL No.: MFCD00069118
Formel: C₅H₁₀BrF₂O₃P
Molecular Weight: 267.01 g/mol
Siedepunkt: 99…102 °C (16 mmHg)
Dichte: 1.503
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069118
CAS-Nummer: 65094-22-6