Diethyl(bromdifluormethyl)phosphonat
Lieferant: FLUOROCHEM
010248-5G
010248-25G
FLUO010248-5GEA
48.8
EUR
FLUO010248-5G
FLUO010248-25G
Diethyl(bromdifluormethyl)phosphonat
Diethyl(bromdifluormethyl)phosphonat
Formel:
C₅H₁₀BrF₂O₃P Molecular Weight: 267.01 g/mol |
MDL:
MFCD00069118 CAS-Nummer: 65094-22-6 |