Ethephon (2-Chlorethylphosphonsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Chloroethylphosphonic acid, Ethephon, (2-Chloroethyl)phosphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C0143-100MG C0143-1G C0143-500MG
SIALC0143-100MGEA 79.8 EUR
SIALC0143-100MG SIALC0143-1G SIALC0143-500MG
Ethephon (2-Chlorethylphosphonsäure), Sigma-Aldrich®
Ethephon (2-Chlorethylphosphonsäure)
Formel: C₂H₆ClO₃P
MDL: MFCD00002142
CAS-Nummer: 16672-87-0
EINECS: 240-718-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II