Diethyl(cyanomethyl)phosphonat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
114270100 114270500 114272500
ACRO114270100EA 66.5 EUR
ACRO114270100 ACRO114270500 ACRO114272500
Diethyl(cyanomethyl)phosphonat 96%
Diethyl(cyanomethyl)phosphonat
Formel: C₆H₁₂NO₃P
Molecular Weight: 177,14 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C (,4 mmHg)
Dichte: 1,09 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001893
CAS-Nummer: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
UN: 3278
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4312 to 1.4332 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical