Diethyl(cyanomethyl)phosphonat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7521-5G
OS-7521-100G
OS-7521-25G
COBBOS-7521-5GEA
22
EUR
COBBOS-7521-5G
COBBOS-7521-100G
COBBOS-7521-25G
Diethyl(cyanomethyl)phosphonat
Diethyl(cyanomethyl)phosphonat
Formel:
C₆H₁₂NO₃P Molecular Weight: 177.14 g/mol |
MDL:
MFCD00001893 CAS-Nummer: 2537-48-6 EINECS: 219-806-0 UN: 3278 ADR: 6.1 III |