Diethyl(cyanomethyl)phosphonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D91705-10G D91705-50G
SIALD91705-10GEA 90.5 EUR
SIALD91705-10G SIALD91705-50G
Diethyl(cyanomethyl)phosphonat, Sigma-Aldrich®
Diethyl(cyanomethyl)phosphonat
Formel: C₆H₁₂NO₃P
Molecular Weight: 177,14 g/mol
MDL: MFCD00001893
CAS-Nummer: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
UN: 3278
ADR: 6.1,III