Triethyl-2-phosphonobutyrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
368780050 368780250
ACRO368780050EA 24.3 EUR
ACRO368780050 ACRO368780250
Triethyl-2-phosphonobutyrat 98%
Triethyl-2-phosphonobutyrat
Formel: C₁₀H₂₁O₅P
Siedepunkt: 152…154 °C (14 mmHg)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041347
CAS-Nummer: 17145-91-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %