(Methyl)triphenoxyphosphoniumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyltriphenoxyphosphonium iodide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
226432-10G 226432-50G
SIAL226432-10GEA 42.4 EUR
SIAL226432-10G SIAL226432-50G
(Methyl)triphenoxyphosphoniumiodid, Sigma-Aldrich®
(Methyl)triphenoxyphosphoniumiodid
Formel: C₁₉H₁₈IO₃P
MDL: MFCD00011911
CAS-Nummer: 17579-99-6
EINECS: 241-551-9