2,4-Hexadiin-1,6-diol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexa-2,4-diyne-1,6-diol
L09576.03
L09576.06
L09576.03EA
46.4
EUR
L09576.03
L09576.06
2,4-Hexadiin-1,6-diol ≥97%
2,4-Hexadiin-1,6-diol
Purity: 97%
CAS No.: 3031-68-3
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 773791
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00020619
Formel:
C₆H₆O₂ Molecular Weight: 110.11 g/mol Schmelzpunkt: 110…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020619 CAS-Nummer: 3031-68-3 EINECS: 221-210-0 UN: 1325 ADR: 4.1 III |