N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 1,3-dioxoisoindoline 2-carboxylate, N-Carbethoxyphthalimide
108310500 108310100 108312500
ACRO108310500EA 68.3 EUR
ACRO108310500 ACRO108310100 ACRO108312500
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid 99+%
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid
Formel: C₁₁H₉NO₄
Molecular Weight: 219,20 g/mol
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005893
CAS-Nummer: 22509-74-6
EINECS: 245-048-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration ≥99.0 % (Saponification)