N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl 1,3-dioxoisoindoline 2-carboxylate, N-Carbethoxyphthalimide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C5459-100G C5459-25G
SIALC5459-100GEA 112 EUR
SIALC5459-100G SIALC5459-25G
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid
Formel: C₁₁H₉NO₄
MDL: MFCD00005893
CAS-Nummer: 22509-74-6
EINECS: 245-048-5