6-Nitrocumarin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A14792.06
A14792.14
A14792.06EA
42.1
EUR
A14792.06
A14792.14
6-Nitrocumarin ≥98%
6-Nitrocumarin
Purity: 98+%
CAS No.: 2725-81-7
Molecular Formula: C9H5NO4
Formula Weight: 191.14
Odour: Odourless
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 166079
MDL No.: MFCD00016973
Formel:
C₉H₅NO₄ Schmelzpunkt: 186…190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016973 CAS-Nummer: 2725-81-7 EINECS: 220-341-0 |