6-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäuremethylester
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: Methyl 6-methoxy-2H-chromene-3-carboxylate
33-0042.1 33-0042.5
CHMP33-0042.1EA 0 EUR
CHMP33-0042.1 CHMP33-0042.5
6-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäuremethylester
6-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäuremethylester
Formel: C₁₂H₁₂O₄
MDL: MFCD00202061
CAS-Nummer: 338759-76-5