6-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
5G-302S.500
5G-302S.1
5G-302S.5
5G-302S.10
BIOT5G-302S.500EA
0
EUR
BIOT5G-302S.500
BIOT5G-302S.1
BIOT5G-302S.5
BIOT5G-302S.10
6-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäure
6-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäure
Formel:
C₁₁H₁₀O₄ Molecular Weight: 206,1947 g/mol |
MDL:
MFCD00202057 CAS-Nummer: 57543-62-1 |