6-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
33-0040.1 33-0040.5
CHMP33-0040.1EA 0 EUR
CHMP33-0040.1 CHMP33-0040.5
6-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäure
6-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäure
Formel: C₁₁H₁₀O₄
Molecular Weight: 206,1947 g/mol
MDL: MFCD00202057
CAS-Nummer: 57543-62-1