7-(Diethylamino)-4-methylcumarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
D87759-100G
D87759-500G
D87759-5G
SIALD87759-100GEA
969
EUR
SIALD87759-100G
SIALD87759-500G
SIALD87759-5G
7-(Diethylamino)-4-methylcumarin, Sigma-Aldrich®
7-(Diethylamino)-4-methylcumarin
Formel:
C₁₄H₁₇NO₂ Molecular Weight: 231,30 g/mol |
MDL:
MFCD00006864 CAS-Nummer: 91-44-1 EINECS: 202-068-9 |