4-Methylumbelliferon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 7-Hydroxy-4-methylcumarin, Hymecromon
M1381-100G M1381-25G
SIALM1381-100GEA 69.2 EUR
SIALM1381-100G SIALM1381-25G
4-Methylumbelliferon, Sigma-Aldrich®
4-Methylumbelliferon
Formel: C₁₀H₈O₃
Molecular Weight: 176.17 g/mol
MDL: MFCD00006866
CAS-Nummer: 90-33-5
EINECS: 201-986-7