7-Amino-4-(trifluormethyl)cumarin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF571.5 004029-1G 004029-5G
CHMPCFF571.5EA 348 EUR
CHMPCFF571.5 FLUO004029-1G FLUO004029-5G
7-Amino-4-(trifluormethyl)cumarin
7-Amino-4-(trifluormethyl)cumarin
Formel: C₁₀H₆F₃NO₂
MDL: MFCD00006858
CAS-Nummer: 53518-15-3
EINECS: 258-599-1