2-(Diethylamino)ethanthiol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D86604-100G D86604-25G
SIALD86604-100GEA 234 EUR
SIALD86604-100G SIALD86604-25G
2-(Diethylamino)ethanthiol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2-(Diethylamino)ethanthiol Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₆ClNS
CAS-Nummer: 1942-52-5
EINECS: 217-731-8