2-(Dimethylamino)ethanthiol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D141003-100G D141003-25G
SIALD141003-100GEA 603 EUR
SIALD141003-100G SIALD141003-25G
2-(Dimethylamino)ethanthiol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2-(Dimethylamino)ethanthiol Hydrochlorid
Formel: C₄H₁₂ClNS
MDL: MFCD00012633
CAS-Nummer: 13242-44-9
EINECS: 236-221-6