Imidazol-2-carbonsäureethylester ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl imidazole-2-carboxylate, Ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
L19405.06 L19405.03
L19405.06EA 303 EUR
L19405.06 L19405.03
Imidazol-2-carbonsäureethylester ≥97%
Imidazol-2-carbonsäureethylester
Purity: 97% CAS No.: 33543-78-1 Molecular Formula: C6H8N2O2 Formula Weight: 140.14 Melting Point: 176-178° Boiling Point: 48-51°/0.3mm MDL No.: MFCD03426031
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molecular Weight: 140,14 g/mol
Siedepunkt: 48…51 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 176…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426031
CAS-Nummer: 33543-78-1