1-Methylimidazol-5-carbonsäuremethylester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1103-5G HI-1103-25G HI-1103-1G
COBBHI-1103-5GEA 0 EUR
COBBHI-1103-5G COBBHI-1103-25G COBBHI-1103-1G
1-Methylimidazol-5-carbonsäuremethylester
1-Methylimidazol-5-carbonsäuremethylester
Formel: C₆H₈N₂O₂
MDL: MFCD01567300
CAS-Nummer: 17289-20-2