1-Methylimidazol-5-carbonsäuremethylester
Lieferant: Thermo Scientific
TL00659DA TL00659EA
MAYBTL00659DAEA 0 EUR
MAYBTL00659DA MAYBTL00659EA
1-Methylimidazol-5-carbonsäuremethylester
1-Methylimidazol-5-carbonsäuremethylester
Formel: C₆H₈N₂O₂
MDL: MFCD01567300
CAS-Nummer: 17289-20-2