1-Methylimidazol-2-carbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
CC20801DA
CC20801-0001
MAYBCC20801DAEA
0
EUR
MAYBCC20801DA
MAYBCC20801-0001
1-Methylimidazol-2-carbonsäure
1-Methylimidazol-2-carbonsäure
Formel:
C₅H₆N₂O₂ |
MDL:
MFCD01863421 CAS-Nummer: 20485-43-2 |