1-Methylimidazol-4-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
OR10542-1G OR10542-5G OR10542-25G
APOSOR10542-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10542-1G APOSOR10542-5G APOSOR10542-25G
1-Methylimidazol-4-carbonsäure
1-Methylimidazol-4-carbonsäure
Formel: C₅H₆N₂O₂
MDL: MFCD02179560
CAS-Nummer: 41716-18-1