1-(Trifluoracetyl)imidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,2,2-Trifluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)ethanone
001329-5G 001329-25G
FLUO001329-5GEA 0 EUR
FLUO001329-5G FLUO001329-25G
1-(Trifluoracetyl)imidazol
1-(Trifluoracetyl)imidazol
Formel: C₅H₃F₃N₂O
Molecular Weight: 164.09 g/mol
MDL: MFCD00014501
CAS-Nummer: 1546-79-8
EINECS: 216-282-5