4-Chlor-2,6-didimethoxypyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
B21696.06
B21696.14
B21696.06EA
50.1
EUR
B21696.06
B21696.14
4-Chlor-2,6-didimethoxypyrimidin ≥98%
4-Chlor-2,6-didimethoxypyrimidin
Purity: 98+%
CAS No.: 6320-15-6
Molecular Formula: C6H7ClN2O2
Formula Weight: 174.59
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 137581
Formel:
C₆H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 174,59 g/mol Schmelzpunkt: 71…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006068 CAS-Nummer: 6320-15-6 EINECS: 228-669-6 |